Natriumchlorid, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ100
5.43832.0100 5.43832.0250
5.43832.0100EA 219 EUR
5.43832.0100 5.43832.0250
Natriumchlorid, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1461 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2.17 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599