Ammoniumacetat, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43834.0100 5.43834.0250
5.43834.0100EA 138 EUR
5.43834.0100 5.43834.0250
Ammoniumacetat, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM