di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
di-Kaliumphosphat, di-Kaliumorthophosphat, Kaliumphosphat dibasisch, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43839.0100
5.43839.0250
5.43839.0100EA
134
EUR
5.43839.0100
5.43839.0250
di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Molecular Weight: 174.18 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |