Essigsäure ≥100%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43808.0100 5.43808.0250
5.43808.0100EA 89.2 EUR
5.43808.0100 5.43808.0250
Essigsäure ≥100%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM