Wasser, SupraSolv® für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02699.1000
1.02699.2500
1.02699.1000EA
56.2
EUR
1.02699.1000
1.02699.2500
Wasser, SupraSolv® für die Gaschromatographie, Supelco®
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |