Dichtestandards für die Erdölindustrie, Zertifizierte Referenzmaterialien
Lieferant: VWR Chemicals
99105.230EA 292 EUR
99105.230 99109.230 99110.230 99111.230
Dichtestandards für die Erdölindustrie, Zertifizierte Referenzmaterialien
Standards Dichtestandards
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Dichte dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Bestimmung der Dichte von Mineralöl und Mineralölprodukten nach Methoden wie ASTM D4052 und IP 365 sowie äquivalenten internationalen Testmethoden eingesetzt werden.
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren getestet
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicheren Flaschen mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten
Standards: Alle Standards sind vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS.
Diesel- und Benzin-Standards: Vollständig zertifiziert nach ISO 17025 und 17034