Auslaufbecher-Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
99429.260EA 91.6 EUR
99429.260 99430.260 99431.260 99432.260 99433.260 99435.260 99436.260 99437.260
Auslaufbecher-Viskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Die Formulierung der Auslaufbecher-Viskositätsstandards wurde speziell auf den Gebrauch mit Viskositätsauslaufbechern wie Ford, Shell oder Zahn ausgerichtet.
  • In strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 zertifiziert
  • Dichte g/ml gemäß ASTM D1480
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
  • Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
  • Manipulationssichere Verpackung
Zertifizierte Daten für kinematische Viskosität, dynamische Viskosität und Dichte bei 20 und 25 °C einschließlich relevanter Auslaufbecher-Informationen.
Standards: Jeder Standard ist zweifach nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS zertifiziert.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.