Mineralöl-Rotationsviskositätsstandards
Lieferant: Avantor
VWR®
99546.260EA 114 EUR
99546.260 99538.260 99563.260 99559.260 99533.260 99555.260 99562.260 99542.260 99529.260 99540.260 99545.260 99558.260 99532.260 99537.260 99550.260 99528.260 99541.260 99554.260 99552.260 99527.260 99565.260 99557.260 99535.260 99560.260 99549.260 99548.260 99531.260 99536.260 99544.260 99551.260 99553.260 99539.260 99564.260 99547.260 99534.260 99543.260 99561.260 99530.260 99556.260
Mineralöl-Rotationsviskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Die Mineralöl-Rotationsviskositätsstandards wurden speziell für den Gebrauch mit Rotationsviskosimetern entwickelt und sind zweifach nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS zertifiziert.
  • In strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20 und 25 °C zertifiziert
  • Dichte g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 und 25 °C
  • Kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen ist nach ASTM D341 berechnet
  • Dichten bei anderen Temperaturen sind aus proportionalen Berechnungen auf Grundlage der Messungen bei 20 und 25 °C abgeleitet
  • Flaschen aus inertem Glas (500 ml) mit Originalitätsverschluss bietet absolute Sicherheit hinsichtlich der Probenintegrität
  • Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
Diese Mineralöl-Rotationsviskositätsstandards sind die erste Wahl für Endverbraucher, die in ihrem Prozess kein Silikon einsetzen können. Die Auswahl an Standards bietet sowohl Optionen für die Kalibrierung als auch für die Verifizierung von Prüfgeräten zur Bestimmung der Rotationsviskosität.
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.