Viskositätsstandards für medizinische Anwendungen
Lieferant: VWR Chemicals
Viskositätsstandards für den medizinischen Bereich liefern zertifizierte Daten zur dynamischen Viskosität bei 25,00 und 37,00 °C, sind zweifach nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS zertifiziert und eignen sich ideal für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
Enthält einen antibakteriellen Wirkstoff
Manipulationssichere Verpackung
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.