Silikon-Rotationsviskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
99512.271EA 155 EUR
99512.271 99513.271 99514.271 99515.271 99516.271 99517.271 99518.271 99519.271 99520.271 99521.271 99522.271 99523.271 99524.271 99525.271 99526.271
Silikon-Rotationsviskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Die Silikon-Rotationsviskositätsstandards wurden speziell für den Gebrauch mit Messvorrichtungen mit minimaler Temperaturkontrolle entwickelt. Durch die gebrauchsfertigen 600-ml-Packungen erübrigt sich die Reinigung von Laborgläsern, die aufgrund der Eigenschaften von Silikon grundsätzlich schwierig ist.
  • Gewährleistet vollständige Konformität mit internationalen Testmethoden
  • Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
  • Manipulationssichere Verpackung
  • Sichereres Arbeiten, weniger Schmutz, weniger Abfall, höherer Durchsatz
Diese Auswahl an Standards bietet sowohl Optionen für die Kalibrierung als auch für die Verifizierung von Prüfgeräten zur Bestimmung der Rotationsviskosität.
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Lieferumfang: 600 ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen 'Test-in-Pack'-Behälter geliefert.
Bitte beachten Für alle Spindeln außer der L1 Spindel geeignet; bei Verwendung der L1 Spindel sind weitere Vorkehrungen zu treffen.
Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.