Viskositätsstandards mit kleinem Probenvolumen
Lieferant: VWR Chemicals
Diese Standards sind in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 45 und 100 °C unter ISO 17025- und ISO 17034-Akkreditierung zertifiziert und wurden speziell für Anwender der ASTM D7279 - Standard-Testmethode zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und opaken Flüssigkeiten mithilfe des automatischen Houillon-Viskosimeters und ähnlicher Prüfgeräte - entwickelt.
- Vollständig auf internationale Standards rückführbar
- Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
- In strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 zertifiziert
- 60-ml-Packung stellt eine preisgünstige Lösung mit geringerer Menge dar
- Manipulationssichere Verpackung
Standards: Akkreditierung nach ISO 17025 und ISO 17034
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der Wert der nominellen kinematischen Viskosität - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.