Standards für die Kraftstoffanalyse - Flugturbinenkraftstoff
Lieferant: VWR Chemicals
99122.230EA
292
EUR
99122.230
99123.230
99124.230
99126.230
99127.230
Standards für die Kraftstoffanalyse - Flugturbinenkraftstoff
Standards
Mineralölindustrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Kraftstoffanalyse dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Analyse von Mineralöl und Mineralölprodukten eingesetzt werden. Dazu gehören u. a. die Analyse und Messung von: Säurezahl, Schwefelgehalt, Anilinpunkt, Aromaten mittels FIA (Fluoreszenz-Indikator-Adsorption), Gefrierpunkt.
- Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten Daten, die weltweit erhältlich sind
- Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Sämtliche Daten werden ausschließlich von unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Laboren erstellt
- Gewährleistet hohe Übereinstimmung zwischen Laboren
- Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
- Vollständig auf internationale Standards rückführbar
- Manipulationssichere Verpackung
Standards: Vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS