VWR® Professional TP / TPW, Präzisionswaagen mit Touchscreen
Lieferant: VWR Collection
611-3692EA 1480 EUR
611-3692 611-3693 611-3688 611-3689 611-3690 611-3694 611-3700 611-3701 611-3695 611-3696 611-3697 611-3703 611-3698 611-3699 611-3704 611-3706 611-3826 611-3827 611-3858 611-3857 611-3861 611-3862 611-4677 611-4678
VWR® Professional TP / TPW, Präzisionswaagen mit Touchscreen
Waagen
Die VWR® Professional Präzisionswaagen eignen sich ideal für eine Vielzahl von Wägeaufgaben im Labor und wurden für Multi-User-Umgebungen konzipiert (mit Passwortschutz für jedes Benutzerprofil). Diese interaktiven Waagen mit interner Datenbank zur Speicherung von Daten und Trocknungsmethoden helfen dabei, Effizienz und Produktivität zu steigern. Alle Professional-Modelle haben einen 5”-Touchscreen mit symbolgeführtem Menü, Touch-Tastatur (QWERTY) und einer Waagschale aus Edelstahl. Die Modelle erfüllen GLP-Anforderungen, indem sie Waagen-, Projekt- und Benutzeridentifikationsdaten sowie Datum und Uhrzeit speichern. GLP-Informationen können zudem mit Ergebnissen ausgedruckt werden. Ein Statistik-Ausdruck ist auch ohne speziellen Statistik-Drucker möglich.
  • Wählbare Filterstufen und Maßeinheiten, in denen das Gewicht angezeigt werden soll
  • Elektromagnetische Kraftkompensation oder Wägezellen mit hoher Auflösung für präzise Wägeergebnisse
  • RS232- und USB-Datenschnittstelle ermöglicht den Import/Export von Daten
  • Optionaler integrierter Ionisator an der Rückseite der Waage
  • Live-Farbanzeige für das Kontrollwägen
  • Einfache Bedienung in verschiedenen Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch, Benutzer können unterschiedliche Präferenzen für die Nutzung einstellen, jedes Benutzerkonto ist passwortgeschützt
Zu den Funktionen gehören Unterflurwägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dichtebestimmung, Summieren, Statistik, Rezeptieren, Textilien (Fadenmessung), Spitzenlast (Peak-Hold), Tierwägen sowie eine interne Datenbank zur Speicherung von Parametern, Einstellungen und Rezepturen.
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein „i“ am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen: Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung gestartet werden. Die Waage rekalibriert sich automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+). Der Anwender kann wahlweise auch mit einem externen Gewicht kalibrieren.
Modelle mit Pipetten-Prüffunktion ermöglichen die einfache Überprüfung der Toleranzen von Pipetten im Labor gemäß den Verfahren der ISO-Norm 8655 oder die Festlegung einer Standardprozedur. Diese Modelle weisen eine Wiederholbarkeit von 0,001 g und eine Stabilisierungszeit von ≤2 Sekunden auf.
Standards: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Überprüfte und zugelassene Modelle entsprechen der harmonisierten Norm EN 45501.
Bestellinformation: Waagen mit dem Suffix „D“ haben zwei Wägebereiche (Dual Range), Waagen mit interner Kalibrierung sind am Suffix „i“ zu erkennen. Modelle, die auf -C enden, werden mit Werkskalibrierschein geliefert, die Endung -M steht für zugelassene oder überprüfte Modelle und die Endung -P für Geräte, die mit Verdunstungsfallen-Kit für die Pipettenkalibrierung geliefert werden. Modelle mit dem Präfix „W“ verfügen über einen dreitürigen Windschutz. TP-Modelle haben keinen Windschutz.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist eine In-Use-Schutzabdeckung aus Kunststoff enthalten. Eine umfangreiche Auswahl an Zubehör, wie z. B. Drucker, Software und PC-Verbindungskabel, kann gesondert bestellt werden. Diese Waagen sind auch mit einem Kalibrierschein erhältlich.
Bitte beachten Hinweis: Waagen werden jetzt ohne internen Akku geliefert, um den aktuellen Transportvorschriften zu entsprechen. Für die mobile Verwendung der Modelle kann optional ein externer, wiederaufladbarer Akku (611-8684) bestellt werden. Die folgenden Modelle können mit externem Akku (611-8684) betrieben werden: 611-3688, 611-3689, 611-3690, 611-3692, 611-3695, 611-3698, 611-3701, 611-3703, 611-3704, 611-3706, 611-3826, 611-3827, 611-4339 und 611-4340.