VWR® Micro Star 30, Mikrozentrifuge, Hochgeschwindigkeit, universell, belüftet
Lieferant: VWR Collection
521-2752EA 3100 EUR
521-2752 521-2753
VWR® Micro Star 30, Mikrozentrifuge, Hochgeschwindigkeit, universell, belüftet
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Micro Star 30 ist eine kompakte, vielseitige und anwenderfreundliche Crossover-Zentrifuge, die die Vorzüge einer Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit denen einer Mehrzweckzentrifuge vereint. Die leise, laufruhige Zentrifuge bietet Platz für Rotoren, die Zentrifugenröhrchen (24×1,5/2,0 ml), Mikrotiterplatten, 15/50 ml konische Röhrchen, sowie ein Rotor mit 16 Plätzen für 5-ml-Röhrchen und einen Ausschwingrotor für sechs
Blutentnahmeröhrchen aufnehmen können. Ideal für Life Science, biotechnologische und klinische Labore.
  • Max. Geschwindigkeit: 31150×g (18000 rpm) für äußerst schnelle Trennergebnisse
  • Timer von 10 bis 99,5 Minuten oder kontinuierlich
  • Speicher für bis zu 100 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Rotorerkennung, Unwuchterkennung und Fast-Spin-Funktion
  • Hohe Flexibilität durch 7 verschiedene Rotoroptionen
Bestellinformation: Die Micro Star 30 ist für eine freie Rotorwahl ohne Rotor erhältlich, oder als Paket mit Reaktionsgefäß-Rotor RA 24/2 und aerosoldichtem Rotordeckel.
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.