Filterspitzen, ART® Reload-System
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2065E-HR 2065E-RI 2065-HR 2065-RI 2069-RI 2139-RI 2140-RI 2149E-RI 2149P-RI 2179-RI 2065E-05-HR 2065E-05-RI 2069-05-RI 2139-05-RI 2140-05-RI 2149E-05-RI 2149P-05-RI 2179-05-RI 2931-RI
732-1144EA 70.5 EUR
732-1144 732-1152 732-1143 732-1151 732-1153 732-1147 732-1148 732-1149 732-1150 732-1154 732-1168 732-1167 732-1165 732-1180 732-1178 732-1176 732-1174 732-1172 732-1502
Filterspitzen, ART® Reload-System
Pipettenspitzen
Dieses sterile Filterspitzen-Reloadsystem kombiniert einzeln verpackte Blisterpackungen aus recyceltem Kunststoff mit neuen Racks mit Klappdeckel. Die Blisterpackungen mit ART® Filterspitzen können einfach durch Herunterdrücken in die Racks eingesetzt werden. Dadurch entstehen stapelbare, platzsparende Racks, die mit nur einer Hand bedient werden können. Leere Racks können einfach wiederverwendet werden wie ART® system neu laden
  • Umweltfreundliche Verpackung
  • Abdichtende ART®-Barriere verhindert Kreuzkontamination
  • Spitzen sind als frei von DNase, RNase, ATP und Pyrogenen zertifiziert