Zählkammern, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Lieferant: Brand
717805 717820
BRND717805EA 59 EUR
BRND717805 BRND717820
Zählkammern, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Objektträger Zählkammern
Die Lineatur zeigt neun großen Quadrate zu je 1 mm². Die mit ‚L‘ gekennzeichneten 4 großen Quadrate in den Ecken sind in 16 Quadrate mit 0,25 mm Seitenlänge unterteilt. Sie werden zum Zählen von Leukozyten verwendet.
  • Das große Quadrat in der Mitte ist in 25 Quadrate mit einer Seitenlänge von jeweils 0,2 mm unterteilt.
  • Jedes Gruppenquadrat besteht aus 16 kleineren Quadraten mit jeweils 0,05 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0025 mm².
  • Die fünf Gruppenquadrate im zentralen großen Quadrat dienen der Thrombozyten- und Erythrozytenzählung.
Besonders hervorzuheben ist, dass alle Gruppenquadrate dreifache Begrenzungslinien haben. Die mittlere Linie dient als Begrenzungslinie und bestimmt, ob Zellen im Randbereich gezählt werden oder nicht.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten