VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
Lieferant: VWR Collection
516-0313EA 72.7 EUR
516-0313 516-0314 516-0315 516-0311 516-0312
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
Filter Filterpapiere Phasentrennpapiere
Hydrophobes Filterpapier für die Trennung wässriger und organischer Lösungen.
  • Als Einweg-Scheidetrichter verwendbar