pH-Indikatorlösung, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 für die Titration des ersten Phosphorsäurewasserstoffs
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mischindikator
210414MEA
45.48
EUR
210414M
210416X
pH-Indikatorlösung, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 für die Titration des ersten Phosphorsäurewasserstoffs
pH-Indikatorlösung
Ein Mischindikator für die Titration des ersten Phosphorsäurewasserstoffs, pH-Bereich 3,5 - 6,0
pH 3,5 orangerot
pH 4,4 orangegrau
pH 4,5 grau
pH 4,6 blaugrau
pH 6,0 dunkelblau
Siedepunkt:
82,8 °C (1013 hPa) Flammpunkt: 18 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
UN:
1993 ADR: 3,II |