Dextran, M.W. ~ 150,000, Pulver
Lieferant: VWR Chemicals
381082MEA 201 EUR
381082M 381082M1
Dextran, M.W. ~ 150,000, Pulver
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen (Gelblich)weisses Pulver
Intrinsische Viskosität (37°C) 0,32 - 0,37
Trocknungsverlust Max. 10,0 %
pH Bereich 4,0 - 7,0
In Wasser (1 %) lösliche Anteile Entspricht
Asche Max. 2,0 %