Florisil® 60-100 mesh für die Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil
24278.182EA 63.4 EUR
24278.182 24278.295 24278.230 24278.440
Florisil® 60-100 mesh für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100.38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht