Rizinusöl, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Oleum Ricini s. Castoris, Kastoröl
24667.290EA
170
EUR
24667.290
24667.368
Rizinusöl, GPR RECTAPUR®
Oil of castor
Siedepunkt:
313 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >113 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130746 CAS-Nummer: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 13,01908 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility in methanol | Passes test |
Acid value | Max. 1 |
Density (20/4) | 0.950 - 0.970 |
Iodine value | 80 - 95 |
Saponification value | 170 - 190 |
Non-saponifiable matter | Max. 0.8 % |