Chromschwefelsäure (0,8% Chrom(VI)oxid in 95%iger Schwefelsäure), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
25333.247EA 77.5 EUR
25333.247 25333.327
Chromschwefelsäure (0,8% Chrom(VI)oxid in 95%iger Schwefelsäure), TECHNICAL
Chromschwefelsäure (0,8% Chrom(VI)oxid in 95%iger Schwefelsäure)
Gesättigte Chrom(VI)Oxid-Lösung in H2SO4 95 %.
Formel: CrO₃
Molecular Weight: 99,99 g/mol
CAS-Nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 3264
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht