Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
28610.291EA 387 EUR
28610.291 28610.187 28610.234
Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Stärke, löslich
Indikator für die Iodometrie
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable