Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, gepuffert (pH 7,0 ±0,2)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
5534.9010EA 142 EUR
5534.9010 5534.1000
Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, gepuffert (pH 7,0 ±0,2)
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2