Ethanol ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
83801.360EA 86.3 EUR
83801.360 83801.410 83801.360_T 83801.410_T 83801.290
Ethanol ≥70% (v/v), TechniSolv®
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Dichte: 0,8692 g/cm³ (20°C)
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (V/V) Min. 69,5 %
Dichte (20/20) 0,880 - 0,890