E/E 90% 90% v/v, TechniSolv®, pure
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
83811.410EA 137 EUR
83811.410 83811.360
E/E 90% 90% v/v, TechniSolv®, pure
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3
Schmelzpunkt: -117
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 89,5 %
Dichte (20/20) 0,827 - 0,833 kg/l