Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: FormolFormalinMethanalMethylaldehyd
Stabilisierung: Stabilisiert mit Methanol 0,5-1,5 %
9713.9025EA 352 EUR
9713.9025 9713.9201 9713.1000 9713.9010 9713.5000
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Formaldehyde) 3,5 - 4,5 %
pH-Wert (20°C) 6,9 - 7,1
Methanol 0,5 - 1,5 %