Selen, powder, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ100
229865-100G 229865-20G 229865-5G
SIAL229865-100GEA 693 EUR
SIAL229865-100G SIAL229865-20G SIAL229865-5G
Selen, powder, Sigma-Aldrich®
Selenium
Formel: Se
Molecular Weight: 78.96 g/mol
Siedepunkt: 685
Schmelzpunkt: 217
Dichte: 4.81 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572