Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44163.FF 44163.FI
44163.FFEA 860 EUR
44163.FF 44163.FI
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.999% Physical Form: ≈3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526