Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
45567.BU 45567.BY 45567.CC
45567.BUEA 92.6 EUR
45567.BU 45567.BY 45567.CC
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526