Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 20-50 nm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
45504.06 45504.14
45504.06EA 213 EUR
45504.06 45504.14
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 20-50 nm
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell) Physical Form: CuO layer approx. 2nm Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02545