Wolfram (chrombeschichtet) W 96.5+%, Cr 99.888% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.8 mm (0.07 in) m in, Dicke 1.3 mm (0.05 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41040.BS 41040.8G 41040.DX
41040.BSEA 47.1 EUR
41040.BS 41040.8G 41040.DX
Wolfram (chrombeschichtet) W 96.5+%, Cr 99.888% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.8 mm (0.07 in) m in, Dicke 1.3 mm (0.05 in)
Wolfram (chrombeschichtet)
Molecular Formula: Tungsten wire thickness 1.3mm (0.05in) Physical Form: Chromium layer 0.01in min thickness MDL No.: MFCD00011461
Evaporation source, contacts and coatings
Formel: W
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9