2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylcyclohexan-1-ol
NRB04752.250
NRB04752.1
CHMPNRB04752.250EA
0
EUR
CHMPNRB04752.250
MAYBNRB04752.1
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,921 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001443 CAS-Nummer: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3,III |