4-Methyl-3-heptanol (Gemisch der Stereoisomere) erythro + threo ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20357.06
B20357.14
B20357.06EA
73.2
EUR
B20357.06
B20357.14
4-Methyl-3-heptanol (Gemisch der Stereoisomere) erythro + threo ≥99%
4-Methyl-3-heptanol (Gemisch der Stereoisomere)
Purity: 99%
CAS No.: 14979-39-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 98-99°/75mm
Beilstein Reference: 1733008
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004568
Formel:
C₈H₁₈O Siedepunkt: 98…99 °C (75 mmHg) Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,830 Flammpunkt: 59 °C (138 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004568 CAS-Nummer: 14979-39-6 EINECS: 239-058-9 UN: 1987 ADR: 3,III |