Isohexan (Isomerengemisch), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpentane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
1.04333.1000EA 116 EUR
1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
Isohexan (Isomerengemisch), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Isohexan (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –154 °C
Dichte: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009406
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)