Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
439029-10G
439029-50G
SIAL439029-10GEA
198
EUR
SIAL439029-10G
SIAL439029-50G
Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D4]
Formel:
D₃COD Molecular Weight: 36.01 g/mol Siedepunkt: 65.3 Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044637 CAS-Nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3 II |