Acetonitril-[D3], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethannitril-D3, Methylcyanid-D3, Methylcyanid deuteriert

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

699543-10G 699543-50G
SIAL699543-10GEA 127 EUR
SIAL699543-10G SIAL699543-50G
Acetonitril-[D3], Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
Molecular Weight: 44,03 g/mol
Siedepunkt: 80,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR