Ethanol-[D6], wasserfrei (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxyethan-D6
, Methylcarbinol-D6
, Ethylalkohol-D6
ACRO300680010EA
91.9
EUR
ACRO300680010
ACRO300680050
Ethanol-[D6], wasserfrei (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Ethanol-[D6]
Formel:
D₃CCD₂OD Molecular Weight: 52,02 g/mol Dichte: 0,892 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051020 CAS-Nummer: 1516-08-1 EINECS: 216-162-2 UN: 1170 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥98.5 % |