Lactose Monohydrat, Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat
1.07656.9029
1.07656.9525
1.07656.9029EA
0
EUR
1.07656.9029
1.07656.9525
Lactose Monohydrat, Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lactose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molecular Weight: 360.32 g/mol Schmelzpunkt: 223 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10039-26-6 EINECS: 200-559-2 |