Lactose Monohydrat, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat
24945.291EA
46.5
EUR
24945.291
24945.360
Lactose Monohydrat, GPR RECTAPUR®
Lactose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molecular Weight: 360,32 g/mol Schmelzpunkt: 223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10039-26-6 EINECS: 200-559-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | 54.4 - 55.9 ° |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Loss on drying (120°C) | 4.0 - 5.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |