L(+)-Rhamnose Monohydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Isodulcit, 6-Desoxy-L(+)-mannose Monohydrat
A4336.0010 A4336.0100
A4336.0010EA 83 EUR
A4336.0010 A4336.0100
L(+)-Rhamnose Monohydrat
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Schmelzpunkt: 85…95 °C
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338