L(+)-Rhamnose Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isodulcit, 6-Desoxy-L(+)-mannose Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
83650-10G 83650-250G 83650-50G
SIAL83650-10GEA 78.6 EUR
SIAL83650-10G SIAL83650-250G SIAL83650-50G
L(+)-Rhamnose Monohydrat, Millipore®
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Schmelzpunkt: 85…95 °C
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338