Bortrifluorid-Diethylether-Komplex BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427111000 427118000
427111000.EA 43.8 EUR
427111000. 427118000.
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1,12 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013194
CAS-Nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥98.0 %