Pentacarbonyleisen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisenpentacarbonyl
412600250 412601000
ACRO412600250EA 40.6 EUR
ACRO412600250 ACRO412601000
Pentacarbonyleisen
Pentacarbonyliron
Formel: C₅FeO₅
Molecular Weight: 195.9 g/mol
Siedepunkt: 103
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.49 g/cm³
Flammpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011001
CAS-Nummer: 13463-40-6
EINECS: 236-670-8
UN: 1994
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,05111
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-orange to brown Liquid (May contain particulate matter)
Infrared spectrum Conforms
Additional info Material may have to be filtered through glass wool before use. Keep residue moist, may be pyrophoric if allowed to dry.
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA