Pentacarbonyleisen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Eisenpentacarbonyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
195731-1KG
195731-250G
195731-50G
SIAL195731-1KGEA
494
EUR
SIAL195731-1KG
SIAL195731-250G
SIAL195731-50G
Pentacarbonyleisen, Sigma-Aldrich®
Pentacarbonyliron
Formel:
C₅FeO₅ Molecular Weight: 195.9 g/mol Siedepunkt: 103 Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1.457 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011001 CAS-Nummer: 13463-40-6 EINECS: 236-670-8 UN: 1994 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,05111 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...