Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
270790010
270790025
ACRO270790010EA
77.5
EUR
ACRO270790010
ACRO270790025
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Siedepunkt:
100 °C (760 mmHg) Dichte: 1,24 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065391 CAS-Nummer: 6381-59-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Solution contains | 346 g C4H4O6KNa.4H2O + 100g NaOH/l H2O |