Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fehling B solution
03041.3000
03041.4000
KRAF03041.3000EA
69.1
EUR
KRAF03041.3000
KRAF03041.4000
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Dichte:
1,2 g/cm³ (20 °C) |
UN:
1824 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...