Natriumsilicat in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumsilicat
, Kieselsäure Natriumsalz
, Natriumtrisilicat
, Wasserglas
28079.363EA
104
EUR
28079.363
28079.320
28079.460
Natriumsilicat in wässriger Lösung, TECHNICAL
Natriumsilicat
Formel:
Na₂O(SiO₂)x·xH₂O Dichte: 1,34 g/cm³ |
MDL:
MFCD00003492 CAS-Nummer: 1344-09-8 EINECS: 215-687-4 UN: 3266 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Silica | 25.6 - 27.6 % |
Sodium oxide | 7.5 - 8.5 % |