Glyoxal 40% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxaldialdehyd, Ethandial
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
A16144.0DEA
320
EUR
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
Glyoxal 40% (w/w) in wässriger Lösung
Glyoxal
CAS No.: 107-22-2
Molecular Formula: C2H2O2
Formula Weight: 58.04
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -14°
Boiling Point: 104°
Merck Reference: 14,4509
MDL No.: MFCD00006957
Formel:
C₂H₂O₂ Molecular Weight: 58,04 g/mol Siedepunkt: 104 °C Schmelzpunkt: –14 °C Dichte: 1,271 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006957 CAS-Nummer: 107-22-2 EINECS: 203-474-9 Merck Index: 14,4509 |