Glyoxal 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Oxaldialdehyd, Ethandial
50649-100ML 50649-25ML
SIAL50649-100MLEA 155 EUR
SIAL50649-100ML SIAL50649-25ML
Glyoxal 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
Molecular Weight: 58,04 g/mol
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006957
CAS-Nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9